missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige de baryum, diamètre de 22 mm (0,9 po), 99+% (base métallique), Sr ∣ <0,8%

Numéro de catalogue. AA10103A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA10103A1 1 kg
AA1010322 100 g
AA1010336 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA10103A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 010103A1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme getter, dans les tubes cathodiques, les tubes émetteurs thermioniques et les lampes à vapeur de sodium | CAS : 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol

Utilisé comme getter, dans les tubes cathodiques, les tubes émetteurs thermioniques et les lampes à vapeur de sodium

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Emballé sous argon

Identifiants chimiques

CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom de l’IUPAC Baryum
SOURIRES [Ba]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Barium rod
Nom Remarque diamètre de 22 mm (0,9 po).
Quantité 1 kg
Odeur Inodore
Poids ≈7,3 cm/100 g
Forme Tige
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Numéro UN UN1400
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Sr ≤0.8%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H260-H304
Hazard Statement GHS H Statement
H228-H261
Flammable solid.
In contact with water releases flammable gas.
Precautionary Statement P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BARIUM
EINECSNumber 231-149-1
RTECSNumber CQ8370000
TSCA Oui
missing translation for 'storageNote'
  • Emballé sous argon
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche