missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de baryum, solution standardisée 0,5N

Numéro de catalogue. AA35583K2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AA35583K2 1 L
AA35583K7 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA35583K2 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 035583K2

CAS : 10361-37-2 | BaCl2 | 208,23 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10361-37-2
Molecular Formula BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
MDL Number MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC Name baryum (2+); Dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]

Spécifications

Color Incolore
Concentration 0.5N
Formula Weight 208.25
Odor Odorless
Quantity 1 L
Physical Form Liquide
Chemical Name or Material Barium chloride, Standardized Solution
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
EINECSNumber 233-788-1
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche