missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromate de baryum, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Barium bromate |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Inodore |
| Densité | 3.99 |
| Numéro UN | UN2719 |
| Poids de formule | 393.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H272-H302+H332 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H272-H302-H332 May intensify fire oxidizer. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. |
| Precautionary Statement | P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BARIUM BROMATE |
| EINECSNumber | 237-750-5 |
| RTECSNumber | EF8715000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche