missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAPTA tétraéthylique ester, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Melting Point | 98°C to 102°C |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 588.66 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Chemical Name or Material | BAPTA tetraethyl ester |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche