missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

J.T. Baker™ BAKERBOND™ PROchievA™ Résine de la protéine A recombinante, colonnes de chromatographie d’affinité, Avantor

Numéro de catalogue. 02004666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Boîte 1 x 5 mL
Boîte 5 x 5 mL
Boîte de 1 x 1 mL
Boîte de 5 x 1 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
02004666 Boîte de 5 x 1 mL
02004665 Boîte de 1 x 1 mL
02004667 Boîte 1 x 5 mL
02004668 Boîte 5 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 02004666 Fournisseur J.T. Baker™ Code fournisseur C78907

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La résine recombinante de protéines A de J.T. ™ BAKERBOND™ PROchievA™ Baker, les colonnes de chromatographie d'affinité offrent une excellente capacité de liaison dynamique et une stabilité alcaline liée au ligand propriétaire d'Avantor.

  • La nouvelle résine de la protéine A est conçue pour une haute performance à l’étape de chromatographie d’affinité critique utilisée dans la purification des mAbs, des protéines de fusion Fc et d’autres molécules similaires de type IgG.
  • Conçu et fabriqué selon Avantor les normes élevées établies pour J.T. Baker™ les produits chimiques de marque, les BAKERBOND™ PROchievA™ protéines recombinantes
  • La résine peut être utilisée avec d’autres J.T. Baker™ BAKERBOND™ résines pour améliorer le pouvoir de séparation des étapes du processus chromatographique
  • Disponible en colonnes de laboratoire de 1 mL et 5 mL conçues pour une connexion directe à de nombreux instruments de chromatographie populaires, y compris GE ÄKTA™ et Bio-Rad NGC™

Spécifications

Type de produit Chronique chromatographie d’affinité
Capacité de liaison FIO (cible >65 mg/mL)
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Quantité Boîte de 5 x 1 mL