missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de silice, pour chromatographie 40-63 microns (maillage 230-400), 60A, Ultrapure, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18606203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
Seau en poly
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606203 25 kg Fût en fibre
18606200 100 g Bouteille en verre ambrée
18606201 500 g Bouteille en verre ambrée
18606202 2.5 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18606203 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SIL1925KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SIL19, 7631-86-9

Spectrum™ Le gel chimique de silice, pour la chromatographie 40-63 microns (maille 230-400), 60A, Ultrapure est une forme poreuse et granulaire de dioxyde de silicium fabriquée synthétiquement à partir de silicate de sodium. En chimie, le gel de silice est utilisé comme phase stationnaire en chromatographie. Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une catégorie adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique. Ces documents peuvent ou non avoir un certificat d’analyse disponible.

Specifications

Granulométrie 40 à 63 μm
Niveau Ultrapure
Emballage Fût en fibre
pH 6,5 à 7,5
Quantité 25 kg