missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Bactec™ Médias : Myco/F Lytic
Description
- Utilisé dans une procédure qualitative pour la culture et la récupération de micro-organismes anaérobies à partir du sang
- Séries fluorescentes de cultures sanguines codées à barres
- Chaque flacon contient un capteur chimique capable de détecter l’augmentation duCO2 produite par la croissance de micro-organismes
- Les fioles prêtes à être utilisées telles qu’elles sont reçues—ne nécessitent ni reconstitution ni dilution
- La détection est limitée aux micro-organismes qui vont croître dans un type particulier de milieu
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Forme | Liquide |
| Type de milieu | Myco/F Lytic |
| Type de produit | Milieu de culture sanguine |
| Formule | Eau transformée 40 mL, base de bouillon Middlebrook 7H9 sans phosphate Sels 0,12% p/v, perfusion cérébrale cérébrale 0,5% p/v, hydrolysate de caséine 0,10% p/v, supplément H 0,10% p/v, Inositol 0,05% p/v, Glycérol 0,10% p/v, Polyanetholsulfonate de sodium 0,025% w/v, Polyso |
| À utiliser avec (équipement) | Bactec™ Système 9240, 9120 et 9050 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 50/Pk. |