missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette B946, B, R/W .53X1.079 FORME ENG
Description
- Le vinyle sensible à la pression B-946 est imprimé avec des encres résistantes aux intempéries et convient aux applications intérieures et extérieures
- Vendu 5/pack
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Aperçu général | Étiquette |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Finition | Gloss |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyl |
| Type de produit | Étiquette |
| Quantité | 5/Pk. |
| Forme | Rectangle |
| Épaisseur (métrique) | 0.1016 mm |
| Afficher plus de résultats |