missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris B6-Puro, irradiés

Numéro de catalogue. A34965
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 106 cellules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A34965 2 x 106 cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A34965 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34965
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gibco Les fibroblastes embryonnaires irradiés de B6-Puro de souris (MEF) sont des cellules nourricières résistantes à la puromycine qui soutiennent la culture de cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines indifférenciées (ESC) ainsi que de cellules souches pluripotentes induites (iPSC).

Fabriqué par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem Cat. Non. GSC-6220G, ces cellules MEF sont isolées de souris C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J, arrêtées mitotiquement par irradiation, et testées pour assurer la sécurité et la performance. Pour d’autres variantes de MEF résistantes aux médicaments, voir CF6-Neo Fibroblastes embryonnaires de souris, irradiés ou DR4 Fibroblastes embryonnaires de souris, irradiés. Vous pouvez aussi choisir parmi notre sélection de MEF non résistants aux médicaments pour convenir à votre demande.

• Aidez à gagner un temps précieux avec des
• MEF pré-inactivés et prêts à être utilisés Cultivez les ESC et iPSC avec confiance en utilisant des cellules
• nourricières méticuleusement testées Effectuez la sélection de médicaments avec des cellules

résistantes à la puromycineAidez à gagner du temps avec des MEF
prêts à l’emploi Les MEF B6-Puro irradiés aident à gagner du temps et des difficultés avec une installation animale, en effectuant des dissections fastidieuses et chronophages, ainsi qu’en élargissant et testant les cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur vos recherches avec ces mangeoires pré-inactivées et prêtes à l’emploi.

Culture avec des cellules nourricières méticuleusement testées
Chaque lot de MEFs B6-Puro est testé pour détecter des bactéries, des champignons, des mycoplasmes et divers agents pathogènes de souris afin de minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-dégel (généralement supérieure à 95%) et sa capacité à soutenir les cellules ES de souris et humaines afin d’assurer une performance robuste et constante. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec des lignes ESC/iPSC d’autres espèces, mais devraient être testés pour leur compatibilité s’ils sont utilisés pour une telle application.

Effectuer la sélection de médicaments avec des cellules résistantes à la puromycine
Les MEF B6-Puro expriment la puromycine N-acétyltransférase (pac) à partir d’un transgène pPWL88puro, ce qui les rend très résistants à la puromycine. Chaque lot est testé pour la tolérance à différentes concentrations de puromycine, et la plage de seuil de survie est indiquée dans le certificat d’analyse pour aider à concevoir des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour soutenir une culture non différenciée d’ESC ou d’iPSC lors de la sélection de puromycine.

Spécifications

Contenu et stockage Les fibroblastes embryonnaires de souris cryopréservés stockent

dans de l’azote liquide.
Âge Embryonnaire
Type de cellules Cellules nourricières (fibroblaste embryonnaire de souris)
Forme Cryopréservé
Espèces Souris
Source du donneur Pooled
Nb de cellules 2 x 106 cellules
Quantité 2 x 106 cellules
Shipping condition (Condition d'expédition) Expédié sur glace sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.