missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en polyester de la série ToughWash™ B30

Numéro de catalogue. p-7111374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19108073 Blanc
19108074 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19108073 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B30C4000855WT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet aux imprimantes équipées de coupe-XY de découper des formes personnalisées ou plusieurs labels à partir d’un seul rouleau continu

Construit en : polyester

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Polyester
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BBP™30, Imprimante d’enseignes et d’étiquettes BBP™31, Imprimante d’étiquettes BBP™33, Imprimante multicolores et d’étiquettes BBP™35, Pancarte découpée couleur & BBP™37 et imprimante d’étiquettes
Nb par paquet 50 étiquettes/rouleau
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 50 pi x 4 po. (L x W)
Longueur (impériale) 50 ft.
Largeur (impériale) 4 in.
Largeur (métrique) 170.9928 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats