missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification des produits de la série B30
Description
Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l’identification électronique des circuits imprimés et composants, les étiquettes de codes-barres, les plaques d’évaluation et l’identification des panneaux solaires. Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau.
- La finition blanche brillante avec acrylique permanent est imprimable par transfert thermique
- UL approuvé, CSA accepté
- Répond aux exigences d’un matériau sans halogènes selon le DIN VDE 0472 partie 815
- Large plage de températures de service
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Continu |
| Matériau | Polyester (B-423) |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus de résultats |