missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S KRYPTOR Compact PLUS
Description
- Analyseur immunotest à accès aléatoire entièrement automatisé
- Inclus avec l’instrument :
- 1 Ordinateur externe
- 1 Moniteur à écran plat
- 1 clavier / souris
- 1 scanner portatif
- 2 cassettes d’échantillons
- 1 Cassette réactif
- Ensemble de bouteilles fluidiques externes
- (1 déchet, 1 tampon & 1 DI Eau)
- 1 Manuel d’utilisation
Warranty
Garantie de 12 mois
Spécifications
Spécifications
| Débit | Jusqu’à 60 échantillons par heure. |
| Profondeur (impériale) | 29,5 po. |
| Profondeur (métrique) | 75 cm |
| Hauteur (impériale) | 24,8 po. |
| Hauteur (métrique) | 63 cm |
| Largeur (impériale) | 29,1 po. |
| Largeur (métrique) | 74 cm |
| Poids (impériale) | 119 lbs |
| Poids (métrique) | 54 kg |