missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7569 Vinyle GHS L4B Diamond Labels pour BBP85 imprimante
Description
- Étiquettes blanches avec diamants préimprimés
- Qualité intérieure/extérieure résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
- Disponible en versions L1, L2, L3A, L3B, L4A et L4B en diamant
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Compatibilité RoHS : Pass 2002/95/CE |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Finition | Gloss |
| Format | Roll |
| Matériau | Vinyle (B-7569) |
| Type de produit | Étiquette GHS Diamond |
| Texte affiché | L4B Diamond + Texte |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante BBP™85 |
| Quantité | 70/Pk. |
| Afficher plus de résultats |