missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Vinyle B-7569 GHS L3B Diamond Labels pour BBP85 imprimante

Numéro de catalogue. 19000569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
70/Pk.
90/Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
19000569 70/Pk.
19000121 90/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19000569 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 130775

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet à l’imprimante de créer des étiquettes chimiques GHS/CLP bicolores en un seul passage d’impression

  • Étiquettes blanches avec diamants préimprimés
  • Qualité intérieure/extérieure résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
  • Disponible en versions L1, L2, L3A, L3B, L4A et L4B en diamant

Spécifications

Certifications/Conformité Compatibilité RoHS : Pass 2002/95/CE
Aperçu général Rouge sur fond blanc
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Rouge, Blanc
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Vinyle (B-7569)
Type de produit Étiquette GHS Diamond
Texte affiché L3B Diamond + Texte
À utiliser avec (équipement) Imprimante BBP™85
Étiquettes par ligne 1
Quantité 70/Pk.
Dimensions (impériale) 6,1 x 8,3 po.
Dimensions (métrique) 15.4 x 21.0 cm
Longueur (métrique) 15.4 cm
Largeur (impériale) 8,3 po.
Largeur (métrique) 21.0 cm
Hauteur (impériale) 15,49 cm (6,1 po)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats