missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Éosine azur éoine-méthylène-bleu, solution pure selon Giemsa

Numéro de catalogue. AC295591000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC295591000 100 mL
AC295595000 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC295591000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 295591000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 51811-82-6

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Nom ou substance chimique Azur eosin methylene-blue
CAS 51811-82-6, 67-56-1
Numéro MDL MFCD00081642
Lambda maximal 523 to 526nm (c=0.1, MeOH) (eosine), 646 to 651nm (c=0.1, MeOH) (methylene blue)
Niveau Pure
Emballage Bouteille en verre
Couleur Bleu
Quantité 100 mL
Forme physique Solution

RUO – Usage réservé à la recherche