missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aztreonam 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24665G 5 g
A2466500MG 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24665G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 78110-38-0
Formule moléculaire C13H17N5O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 435.426
Numéro MDL MFCD00072145
Clé InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Synonyme trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 56842327
Nom de l’IUPAC 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-méthyl-4-oxo-1-sulfoazétidine-3-yl]amino]-2-oxoéthylidénène]amino]oxy-2-méthylpropanoïque acide
SOURIRES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Aztreonam
Point de fusion 227 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 435.43
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UA2451400
TSCA Non