missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’Azétidine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24515G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24515G 5 g
A24511G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24515G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24515G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 36520-39-5
Formule moléculaire C3H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 93.554
Numéro MDL MFCD00191762
Clé InChI HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
Nom de l’IUPAC azétidine; Chlorhydrate
SOURIRES C1CNC1.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Azetidine Hydrochloride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 93.55
Pourcentage de pureté ≥95,0% (N,T)
Forme physique Poudre cristalline