missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’azelastine

Numéro de catalogue. AC465082500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465082500 250 mg
AC465080010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC465082500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465082500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418,36 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 79307-93-0
Formule moléculaire C22H25Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 418.36
Numéro MDL MFCD00242783
Clé InChI YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC Hydrogène 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthylazépane-4-yl)-1,2-dihydrophthalazine-1-chlorure
SOURIRES [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Azelastine hydrochloride
Point de fusion 225,0 °C à 229,0 °C
Quantité 250 mg
Poids de formule 418.36
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed.

Precautionary Statement GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.

Do NOT induce vomiting.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –