missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’azasetron

Numéro de catalogue. AC465072500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465072500 250 mg
AC465070010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC465072500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465072500

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 123040-16-4
Formule moléculaire C17 H20 Cl N3 O3. H Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Chlorhydrate d’azasetron
Quantité 250 mg
Poids de formule 386.27
Forme physique Poudre
Type de produit Réactif
Pureté ≥97,5% (HPLC)
Clé InChI DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYNA-N
SOURIRES [H+].[Cl-].CN1C(=O)COC2=C1C=C(Cl)C=C2C(=O)NC1CN2CCC1CC2
Nom de l’IUPAC hydrogen N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 386.27

RUO – Usage réservé à la recherche