missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Embouts d’automatisation du pipet au format noir suspendu pour la ligne Hamilton Microlab™ Star et Nimbus™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14223722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
50 μL
300 μL
1 000 μL
Sterility:
Non stérile
Stérile
Filtered:
Filtré
Non filtré
Format:
Porte-embout suspendu
Portoir empilable
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Sterility Filtered Format
14223722 300 μL Non stérile Non filtré Portoir empilable
14223702 10 μL Stérile Non filtré Porte-embout suspendu
14223704 50 μL Non stérile Non filtré Porte-embout suspendu
14223705 50 μL Stérile Non filtré Porte-embout suspendu
14223706 50 μL Stérile Filtré Porte-embout suspendu
14223718 50 μL Non stérile Non filtré Portoir empilable
14223707 300 μL Non stérile Non filtré Porte-embout suspendu
14223708 300 μL Stérile Non filtré Porte-embout suspendu
14223709 300 μL Stérile Filtré Porte-embout suspendu
14223712 1 000 μL Stérile Filtré Porte-embout suspendu
14223711 1 000 μL Stérile Non filtré Porte-embout suspendu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 14223722 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HT300CBKSTK

Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus

Axygen Propose une gamme complète de conseils pour Hamilton™ Microlab™ les systèmes d’automatisation.

Les conseils sont :

  • Fabriqué selon des spécifications strictes sous des contrôles de procédé stricts et assemblé par automatisation pour assurer une performance et une qualité constantes
  • Sans RNASE-/DNase et non pyrogène
  • Disponible en versions non stériles, stériles, non filtrées et filtrées
  • Des embouts en polypropylène noir conducteur sont disponibles en support suspendu à 96 puits et en rack imbriqué et en rack individuel pour sièges sur pont
  • Conçu pour Hamilton™ MICROLAB™ STAR STARlet, STARplus et Nimbus™ stations de travail.

Spécifications

Volume (Metric) 300 μL
Filtered Non filtré
Sterility Non stérile
Color Noir
Autoclavable Non autoclavable
Clean Claims Sans DNase, RNase et pyrogène
For Use With (Application) Les pointes conductrices de détection de niveau liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour être utilisées avec Hamilton™ des plateformes de manipulation de liquides, elles permettent un pipetage de précision dans une large gamme d’applications
Format Portoir empilable
Tip Style Automatisation, Rond
Packaging 4 Racks/Stack, 30 Stacks/C.
Quantity 120 racks/C.
For Use With (Equipment) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylène
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats