missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à profil bas à 96 puits

Description
– Conçues avec des parois ultra fines et d’épaisseur uniforme pour assurer un transfert thermique précis et des résultats optimaux. Corning™ Axygen™ Les microplaques PCR à 96 puits sont l’option idéale pour les applications de transfert thermique PCR et de PCR en temps réel. Le
Axygen™ Microplaque PCR à profil bas de 96 puits est conçue pour s’adapter ABI à des cycles thermiques et séquenceurs PCR en temps réel. Une conception à profil bas permet des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Les parois ultra-minces et l’épaisseur uniforme assurent un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peuvent être scellée avec des bouchons en bande 8/12, Axymat ou un film de scellage.
Exempts de DNAse et RNAse apyrogène Non stériles Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 % Plaque PCR à profil bas semi-jupe à 96 puits Optimisé pour la PCR rapide Conçu pour ABI les cycleurs thermiques Application/Compatibilité : ABI PCR rapide 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| Certifications/Conformité | Exempts de DNAse et RNAse |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Flat top |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs de cyclage thermique de 0,1 mL; Cycleurs thermiques standards Biometra , Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR |
| Modèle de jupe | Non-jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus de résultats |