missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axiom™ Porcine Breeders Array, 384HT format

Numéro de catalogue. 550833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
550833 1 plate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 550833 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur 550833

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Array DNA
Nombre de matrices 384 arrays
Format 384 HT-array Plate
Espèces Porcine
Contenu et stockage One plate containing 384 arrays, Store in refrigerator (2-8°C)
À utiliser avec (application) Microarray Analysis
Gamme de produit Axiom
Quantité 1 plate
Shipping condition (Condition d'expédition) Room temperature

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.