missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axiom™ Caprine Genotyping v2 Array, mini-96 format
Spécifications
Spécifications
| Array | Genotyping |
| Nombre de matrices | 96 arrays |
| Format | Mini 96-array Plate |
| Espèces | Caprine |
| À utiliser avec (équipement) | Axiom Reagents |
| Gamme de produit | Axiom |
| Quantité | 1 array |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Room temperature |
Research Use Only