missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, conjugué Rhodamine Red-X™
Description
Our Rhodamine Red™-X conjugate of NeutrAvidin™ biotin-binding protein - a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding. This bright, red-fluorescent reagent (absorption/emission maxima ∼570/590 nm) is ideal for detecting biotinylated targets in fluorescence microscopy applications.
Spécifications
Spécifications
| Conjugué | Rhodamine Red |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | NeutrAvidin, Rhodamine Red |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.