missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, conjugué FITC

Numéro de catalogue. A2662
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2662 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A2662 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A2662
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avidin, NeutrAvidin™, conjugué FITC

Vous cherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine? Notre Alexa Fluor série de teintures offre tout ce que vous cherchez et plus encore.

Spécifications

Conjugué FITC (Fluorescéine)
Quantité 1 mg
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit NeutrAvidin

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.