missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Avidin, blanc d’œuf

Numéro de catalogue. A887
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A887 100 mg
A2667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A887 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A887
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avidin, blanc d’œuf, 5 mg

Avidin from egg white is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.

Spécifications

Conjugué Non conjugué
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.