missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec™ Ensemble de couteaux disséqueurs d’autopsie

Numéro de catalogue. 22445461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
150 mm, 200 mm, 250 mm
90 mm, 150 mm, 200 mm
Taille:
15 mm
20 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) de lame Taille
22445461 90 mm, 150 mm, 200 mm 15 mm
22445435 150 mm, 200 mm, 250 mm 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22445461 Fournisseur Mopec™ Code fournisseur AH050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couteau polyvalent à dissection d’autopsie avec un manche rainuré pour assurer une prise sûre.

  • Fabriqué en acier inoxydable de qualité standard
  • Le tranchant est une lame striée et effilée avec une pointe pointue

Spécifications

Type de produit Ensemble de couteaux variés
Longueur (métrique) de lame 90 mm, 150 mm, 200 mm
Taille 15 mm
Jetable Réutilisable
Graduée Non