Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour Tecan™ plateformes de manipulation de liquides
Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour Tecan™ plateformes de manipulation de liquides
Numéro de catalogue. 21402341

| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Stérilité | Type de cône | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 21402341 | 1 000 μL | Non stérile | Faible rétention | 960 embouts |
| 21402330 | 10 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402318 | 20 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402314 | 20 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402186 | 20 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402331 | 20 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402332 | 20 μL | Non stérile | Faible rétention | 960 embouts |
| 21402323 | 50 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402333 | 50 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402319 | 50 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402315 | 50 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402335 | 50 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402334 | 50 μL | Non stérile | Faible rétention | 960 embouts |
| 21402320 | 175 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402243 | 175 μL | Stérile | Conducteur, À large calibre | 960 embouts |
| 21402336 | 175 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 14754330 | 175 μL | Non stérile | Conducteur | 4800 Conseils |
| 21402316 | 200 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402312 | 200 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402188 | 200 μL | Non stérile | Conducteur | 4800 Conseils |
| 21402337 | 200 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402338 | 200 μL | Non stérile | Faible rétention | 960 embouts |
| 21402321 | 1 000 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402246 | 1 000 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 02681061 | 1 000 μL | Non stérile | Conducteur | 4800 Conseils |
| 21402339 | 1 000 μL | Stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402317 | 1 000 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402247 | 1 000 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402313 | 1 000 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 14754466 | 1 000 μL | Non stérile | Conducteur | 960 embouts |
| 21402189 | 1 000 μL | Non stérile | Conducteur | 4800 Conseils |
| 21402340 | 1 000 μL | Non stérile | Automatisation | 960 embouts |
| 21402322 | 10 μL | Stérile | Conducteur | 960 embouts |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Profitez des conseils d’automatisation Thermo Scientific™ stériles pour Tecan™ les plateformes de manipulation de liquides. Elles augmentent la performance de pipetage grâce à la droititude supérieure de la pointe et à un faible pourcentage CV de ces pointes.
Obtenez précision et précision avec Thermo Scientific™ les conseils d’automatisation stériles pour Tecan™ plateformes de manipulation de liquides, qui suivent un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points pour assurer la cohérence. Leur droiture supérieure de la pointe et leur faible coefficient de variation offrent des performances précises et précises.
- Technologie non stérile disponible avec ou sans Thermo Scientific™ ART™ filtre
- Disponible en filtre à faible rétention ou en longueur allongée pour augmenter le volume afin d’atteindre les plaques de puits profondes
- Testés au lot lors de la production sur une station de travail réelle pour laquelle ils sont créés
- Entièrement conducteur, offrant une performance de pipétage accrue
- Coefficient de variation en pourcentage faible (%CV)
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 1 000 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de portoir | Gris |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans RNase, DNase, ADN ATP et endotoxine |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Faible rétention |
| Emballage | Insert de rechargement, 96 embouts/insert, 10 inserts/pack |
| Quantité | 960 embouts |
| À utiliser avec (équipement) | Cavro |
| Prêt à l'emploi | Qualité certifiée |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |