missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour PerkinElmer™/Packard™ systèmes robotisés de manipulation de liquides avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux
GREENER_CHOICE

Catalog No. 21402632
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μL
30 μL
40 μL
50 μL
180 μL
235 μL
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Filtré:
Filtré
Non filtré
Prêt à l'emploi:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volume (métrique) Autoclavable Filtré Prêt à l'emploi
21402632 40 μL Non autoclavable Filtré Stérile et prêt pour la PCR
21402635 10 μL Non autoclavable Filtré Stérile et prêt pour la PCR
21402633 20 μL Non autoclavable Non filtré Stérile
21402634 20 μL Autoclavable Non filtré Qualité certifiée
21402630 50 μL Non autoclavable Non filtré Stérile
21402631 50 μL Autoclavable Non filtré Qualité certifiée
361024378 180 μL Non autoclavable Filtré Stérile et prêt pour la PCR
2140325 235 μL Non autoclavable Non filtré Stérile
2140326 235 μL Autoclavable Non filtré Qualité certifiée
21931261 30 μL Non autoclavable Non filtré Stérile
14754331 50 μL Non autoclavable Non filtré Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Catalog No. 21402632 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 927021

missing translation for 'validMainframeMsg'

Augmentez l’efficacité du pipetage avec ces pointes d’automatisation, en assurant une performance précise grâce à une meilleure droiture de la pointe et un faible coefficient de variation.

Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour les systèmes de manipulation de liquides robotisés Perkin Elmer™/Packard™ avec Varispan™ bras de distribution, qui subissent un programme rigoureux de contrôle de qualité en 15 points pour assurer la cohérence. Cela conduit à une performance précise et précise grâce à une rectitude supérieure de la pointe et un faible coefficient de variation. Les embouts de pipette sont validés sur les postes de travail réels pour lesquels ils sont créés et les embouts stériles de pipette sont certifiés exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxine, biocharge et pyrogène.

Caractéristiques :

  • Disponible en version stérile et filtrée
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, DNase, ADN, endotoxine, biocharge et pyrogène
  • Testés au lot lors de la production sur une station de travail réelle pour laquelle ils sont créés
  • Coefficient de variation en pourcentage faible (%CV)

Specifications

Volume (métrique) 40 μL
Filtré Filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Sans RNase, DNase, ADN ATP et endotoxine
Format Portoir
Type de cône Automatisation
Emballage 96 pourboires/rack, 10 racks/pack, 5 packs/caisse
Quantité 4800 embouts
À utiliser avec (équipement) Packard Système de manipulation des liquides, PerkinElmer
Gamme de produit ART, PerkinElmer/Packard
Prêt à l'emploi Stérile et prêt pour la PCR
Show More Show Less