missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Mini-Muffs 1422A Tyvek™ autoclavables

Numéro de catalogue. 296369319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (English):
0,5 po. à 1 po.
1 po. à 1,75 po.
1,75 po. jusqu’à 2,5 po.
2,5 po. à 4 pouces.
3,5 po. à 4,75 po.
4 po. à 5,5 po.
5,5 po. à 8 po.
8 po. à 12 pouces.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diameter (English)
296369319 0,5 po. à 1 po.
296369383 1 po. à 1,75 po.
296369355 1,75 po. jusqu’à 2,5 po.
19990098 2,5 po. à 4 pouces.
296369405 3,5 po. à 4,75 po.
19990100 4 po. à 5,5 po.
19990101 5,5 po. à 8 po.
19990102 8 po. à 12 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 296369319 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur MFT2A03

Keystone Cleanroom Products Les Mini-Muffs 1422A Tyvek™ autoclavables empêchent la poussière et autres particules d’entrer dans des orifices de toute taille

  • Elle couvre commodément les fioles, béchers, contenants, bouteilles de médias, vannes, tuyaux et tuyaux
  • Empêche la poussière et autres particules d’entrer dans des orifices de toute taille
  • Autoclavable – peut être utilisé pendant la stérilisation pour réduire le temps d’enroulement
  • Respirant, tout en offrant une barrière supérieure après la stérilisation
  • Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Élimine les résidus du ruban d’autoclave
  • Fabriqué en matériau 1422A Tyvek
  • Caoutchouc sans latex
  • Hydrophoïque
  • Sans peluches

Spécifications

Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificat de conformité (COC)
Closure Type Aucun
Color Blanc
Disposable Usage unique
For Use With (Application) Stérilisation à vapeur
Material Tyvek
Sterility Non stérile
Latex Free Oui
Outer Packaging Sac polyuréthane thermoscellé
Quantity 1000/Pk.
Size 3 in
Diameter (English) 0,5 po. à 1 po.
Product Type Couverture
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats