missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ Billes de suivi de performance

Numéro de catalogue. 4449754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4449754 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4449754 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LS4449754

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Attune™ Billes de suivi de performance

The Attune Performance Tracking Beads are designed for use with Attune Cytometric Software and Attune NxT Software to automatically characterize, track, and report the performance of the Attune Acoustic Focusing Cytometer and Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer daily and over time. Regular calibration of your instrument with these beads will ensure the accuracy and sensitivity of the instrument and allow easy identification of potential shifts or trends in instrument performance. The tracking beads contain distinct sub-populations of beads labeled at different intensities, and are used to establish optimal dynamic range settings for the instrument. The beads are pre-calibrated at the factory and the lot-specific bead performance data captured as a downloadable file for use by the Attune Cytometric/Attune NxT software. Each vial contains enough beads for 50 measurements (Attune) or 25 measurements (Attune NxT). The beads are provided at a concentration of 5 x 106 beads/mL.

Spécifications

Gamme de produit Accordez
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C
Quantité 3 mL
Type de calibrage Suivi de la performance de la cytométrie en flux
Couleur Orange, Rouge, Bleu, Vert
Format Des billes dans la solution
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune
Type de produit Perles de suivi

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.