missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Logiciel, licence serveur multi-utilisateurs
Description
- Attune™ NxT Un logiciel est utilisé pour faire fonctionner et maintenir le Attune™ NxT cytomètre acoustique de focalisation. Il permet une analyse expérimentale puissante définie par l’utilisateur via une interface intuitive et facile à utiliser, et offre des outils avancés pour l’acquisition et l’analyse, suffisamment simples pour les utilisateurs de tous niveaux d’expérience.
- Utilisation—simplifiée, interface simplifiée et intuitive
- Vitesse—: analyse en temps réel plus rapide de grands ensembles de données
- Fonctionnement—facile des instruments, maintenance automatisée et surveillance des performances des instruments
- Attune™ NxT Le logiciel utilise un système de menus qui présente les fonctionnalités dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, sans trop de défiler ou de cliquer.
- L’onglet personnalisation vous permet de prédéfinir des paramètres pour les graphiques, portes, expériences, rapports et superpositions. Pour simplifier la configuration expérimentale, l’écran d’aperçu affiche instantanément toutes les combinaisons de graphiques, vous permettant de les ajouter facilement à l’espace de travail expérimental.
- La rémunération est automatisée ou définie par l’utilisateur et peut être configurée à l’aide d’un guide de rémunération.
- Attune™ NxT Un logiciel a été conçu pour maximiser l’efficacité de l’analyse des données. Il utilise un Windows™ système de 7 64 bits pour fournir des taux de rafraîchissement rapides pour de grands ensembles de données allant jusqu’à 20 millions d’événements créés par des instruments multi-lasers et multi-paramètres.
- Le logiciel vous permet de visualiser immédiatement les modifications apportées à vos diagrammes de données en temps réel au fur et à mesure que vous effectuez des ajustements. Cela vous permet de passer moins de temps à analyser des données et plus de temps à faire vos recherches.
- Les cytomètres à débit exigent souvent que l’utilisateur consacre du temps à assurer la qualité du système grâce à des tâches de maintenance et à une bonne gestion de la qualité, puisque les changements dans les lasers, la fluidique et l’optique peuvent affecter la qualité des données générées. Attune™ NxT Le logiciel prend en charge bon nombre de ces tâches manuelles et les automatise entièrement afin de réduire le temps passé à la maintenance des instruments.
- Le logiciel offre un système automatisé de contrôle de qualité pour le suivi des instruments, important pour collecter et analyser des données précises nécessitant une interaction minimale de l’utilisateur.
- Contrôles d’instruments
- Entretien automatisé et tests de performance
- Collecte de données
- Outils de visualisation
- Diagramme de points, diagramme de densité, histogramme
- Marqueur histogramme, marqueur quad
- Portes logiques personnalisées
- Aperçu du graphique de données pour une configuration rapide du graphique
- Affichage—des données, transformations logaritaires, linéaires, logaritaires
- Les statistiques—signifient, médiane, mode,% CV, rCV, SD,% total,% verrouillé
- Mise en place de l’expérience
- Rémunération automatisée
- Disposition automatique et disposition libre des espaces de travail
- Outils d’analyse
- Outils de sélection multi-fichiers
- Gestion des fichiers
- Importation/exportation de fichiers et d’expériences
- Fichiers stockés au format FCS3.1
- Sécurité de la gestion & des utilisateurs
- Comptes—utilisateurs et administrateurs de base/admin
Spécifications
Spécifications
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Attune™ NxT Cytomètre de focalisation acoustique |
| Contenu et stockage | 1 Attune™ NxT dongle logiciel (multi-utilisateurs), 1 copie du Attune™ NxT logiciel |
| Gamme de produit | Accordez |
| Type de produit | Logiciel de cytomètre en flux |
| Quantité | 10 utilisateurs |
| Type de logiciel | 10 utilisateurs simultanés |