missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Solution de nettoyage par cellule à flux

Numéro de catalogue. A43635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A43635 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A43635 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A43635

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La qualité de vos données de cytométrie en flux peut être affectée par la propreté de la cellule de flux.

La solution de nettoyage à cellules à flux Attune NxT est un concentré liquide alcalin qui, lorsqu’il est mélangé à de l’eau, élimine les contaminants sans endommager le verre en quartz utilisé dans le système optique du cytomètre de focalisation acoustique Attune NxT .

La solution de nettoyage de la cellule à flux Attune NxT a été formulée pour minimiser l’accumulation de contamination qui peut survenir dans les conduites du système ou la cellule de flux après une utilisation répétée. Cette solution est recommandée pour une utilisation pendant la fonction de désinfection du SIP juste avant la procédure d’arrêt. La fréquence d’utilisation recommandée dépend du nombre d’échantillons analysés sur l’instrument. Pour les utilisateurs à fort volume, il est recommandé comme mesure préventive quotidienne. Pour les utilisateurs moins fréquents, une utilisation hebdomadaire est recommandée.

Spécifications

Gamme de produit Accordez
Format de bloc Non interchangeables
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
À utiliser avec (équipement) Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Type de produit Solution de nettoyage des cellules
Quantité 30 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.