missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Automation Bundle, hôtels

Numéro de catalogue. A33008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 fibré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A33008 1 fibré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A33008 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A33008

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le bundle d’automatisation Attune NxT comprend un Orbitor microplateau RS2 Mover et un lecteur de codes-barres pour une identification rapide et facile des plaques.

Ce Orbitor Microplate Mover RS2 est un robot d’automatisation conçu pour être utilisé avec le cytomètre de focalisation acoustique Attune NxT , qui permet la cytométrie en flux dans des environnements automatisés pour augmenter le débit d’échantillons. Il est offert en trois configurations différentes : une avec des piles d’accès séquentielles pour le stockage et la manipulation des plaques (Cat. Non. A33007), un avec des hôtels à accès aléatoire (24 plaques/3 hôtels) (cette page), et un avec deux piles d’accès séquentiel et un hôtel à accès aléatoire (Cat. No A35220).

Sa portée verticale étendue permet au Orbitor Microplate Mover RS2 d’accéder pratiquement à n’importe quel emplacement d’instrument de microplaques, y compris les instruments empilés, et son bras télescopique peut atteindre une variété de distances. Le bras ingénieux traverse la base, ce qui permet des mouvements rapides et efficaces. Ce robot dispose d’un espace de travail complet à 360°degrés avec une rotation illimitée de la base; cela élimine le besoin d’arrêts brusques et de mouvements en arrière.

Le contrôle de mouvement en boucle fermée avancé permet la détection des collisions et la surveillance de la position, permettant au Orbitor Microplate Mover RS2 de reprendre rapidement sans avoir besoin de replacer. Avec une large gamme de fonctionnalités de contrôle de la prise, ce robot allie performance et innovation. Du contrôle variable de la force à la détection de plaques, cet ensemble de fonctionnalités est conçu pour impressionner. Le résultat est une vitesse remarquable, un mouvement précis et un placement constant et précis des plaques.

Le Orbitor Microplate Mover RS2 est propulsé par Thermo Scientific Momentum Integration Software avec des fonctionnalités telles que le logiciel de planification Momentum, la détection et la récupération d’erreurs, ainsi qu’un planificateur dynamique qui permet les changements pendant l’exécution.

Spécifications

Gamme de produit Accordez
Contenu et stockage • Orbitor RS2 Microplate
• Mover Lecteur
• de codes-barres intégré 3 Plates hôtels
• Logiciel Momentuum

Quantité 1 fibré
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune NxT
Type de produit Ensemble d’automatisation

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.