missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Cytomètre à flux, bleu/rouge
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A24863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24863 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A24863 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LSA24863

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Attune NxT Flow Cytometer, bleu/rouge

Le Attune™ NxT cytomètre de focalisation acoustique est un instrument facile à utiliser conçu pour détecter la taille et la granularité cellulaires, ainsi que l’expression par fluorescence d’anticorps marqués, de protéines et de réactifs fonctionnels. La conception innovante de l’instrument permet des données précises et des vitesses d’acquisition allant jusqu’à 10 fois plus rapides que d’autres cytomètres à débit. La conception élimine également les longues procédures de préparation des échantillons, réduit le temps d’analyse d’un dossier, permet d’analyser des échantillons petits ou limités, et minimise la variabilité des mesures, ce qui permet une meilleure résolution des populations. Elle est idéale pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, ainsi que pour les tests microbiologiques.

Avec le Attune™ NxT cytomètre à focalisation acoustique, vous obtenez :
  • Une plateforme flexible qui offre des mesures très sensibles et précises de la taille et de la granularité cellulaires, ainsi qu’une détection de fluorescence
  • Optiques à la fine pointe de la technologie pour une fiabilité à long terme
  • Mise au point acoustique pour des données de haute précision
  • Une interface logicielle intuitive qui réduit le temps d’apprentissage
  • Flux de travail amélioré pour réduire le temps de préparation de l’échantillon avant l’analyse
  • Analyse des données plus rapide qui réduit les temps

    d’acquisition. Conception flexible qui s’adapte aux besoins, au budget ou à l’espace
    de laboratoire changeants. La conception modulaire de l’instrument’prend en compte les fluorophores et protéines fluorescentes les plus courantes utilisées en cytométrie en écoulement, permettant l’alignement avec les résultats expérimentaux antérieurs et s’adaptant aux besoins futurs grâce à de simples mises à niveau. La petite surface de l’instrument nécessite un espace minimal sur le banc, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.

    La mise au point acoustique améliore l’efficacité par rapport aux cytomètres
    à flux traditionnels. Les cytomètres à flux traditionnels reposent sur un grand volume de fluide pour focaliser les cellules avant l’analyse, ce qui entraîne une préparation approfondie de l’échantillon avant l’analyse et introduit la possibilité d’erreurs dues à des artefacts créés lors du processus de préparation de l’échantillon. Avec le Attune™ NxT cytomètre de focalisation acoustique, des échantillons sanguins peuvent être analysés sans être manipulés à l’aide du test de cellules sanguines No-Wash No-Lyse. L’instrument offre également une flexibilité quant à la concentration de l’échantillon pouvant être analysée.

    La mise au point acoustique permet :
  • Élimination des étapes de concentration
  • Réduction efficace de la fluorescence de fond par une simple étape de dilution, éliminant le besoin de laver les échantillons de fluorescence avant analyse
  • Tests sans lyse/sans lavage
  • Analyse d’échantillons présentant un faible nombre cellulaire, incluant le LCR, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les minces aspirées à aiguilles
  • Acquisition d’un grand volume d’échantillons en un temps minimal

    En savoir plus sur le cytomètre Attune NxT et voir toutes les configurations disponibles >
    En savoir plus sur le fonctionnement de la focalisation acoustique >

  • Spécifications

    Contenu et stockage • Minitour du cytomètre à débit Attune NxT Ordinateur Windows 10 64 bits avec logiciel cytométrique Attune

    • Cordon d’alimentation avec adaptateurs
    • USB Solution

    •
    •
    • NxT
    •
    • • d’arrêt d’Attune Solution de lavage Nettoyage d’Accordage Fluide de focalisation Solution de nettoyage des cellules de flux Ajuster Billes de suivi de performance Carte de référence rapide •

    Format Tube(s)
    Caractéristiques du laser Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm)
    Fréquence 50/60 Hz
    Gamme de produit Accordez
    À utiliser avec (équipement) Attune™ NxT Cytomètre de focalisation acoustique
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    Quantité 1 unité

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.