missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Cytomètre en flux, bleu/rouge/violet

Numéro de catalogue. A24860CFR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24860CFR 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A24860CFR Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A24860CFR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu et développé pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux

  • Le cytomètre à flux Attune NxT 2019 a élargi ses fonctionnalités pour faire avancer votre recherche. Conçu et développé pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre à flux Attune NxT offrent des options de configuration optique adaptables afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
  • Logiciel Attune NxT gratuit avec des améliorations inspirées par les chercheurs
  • Nouvelle option laser vert pour une utilité élargie et des options fluorochrome
  • Fonction simple de récupération d’échantillons par bouton-poussoir
  • La combinaison innovante de la technologie de focalisation acoustique combinée à la mise au point hydrodynamique traditionnelle permet des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres à débit. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
  • Taux de coïncidence vrai de 35 000 événements/seconde (+10%)
  • Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/seconde
  • Analysez des échantillons petits ou limités plus rapidement que jamais
  • Tests longs traditionnels exécutés efficacement
  • Le cytomètre à flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, les tests microbiologiques, et plus encore.
  • La conception modulaire de l’instrument’offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs de capacités grâce à une variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et améliorez facilement plus tard. La petite surface de l’instrument nécessite un espace minimal sur le banc, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
  • Flexibilité—: 1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
  • Les joueurs améliorables—sur le terrain choisissent d’ajouter des lasers supplémentaires quand vous le décidez
  • Filtres passe-bande personnalisables pour élargir les choix de fluorochrome
  • Le cytomètre Attune NxT Flow analyse facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système actionné par seringue résistant aux bouchons pour pousser l’échantillon avec une force allant jusqu’à 75 psi.
  • Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
  • Élimination des étapes de concentration longues avec le kit filtre sans lavage et sans lyse
  • Analyse d’échantillons dilués, incluant le LCR, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les minces aspirates d’aiguille
  • Acquisition d’un grand volume d’échantillons en un temps minimal

Spécifications

Contenu et stockage Attune™ Cytomètre
de focalisation acoustique Minitower Windows™ 7 Ordinateur 64 bits avec écran
plat de 23 pouces Cordon d’alimentation avec câble
USB
Manuel de l’utilisateur Logiciel


Attune™
Attune™
Attune™
Attune™ CD NxT Attune™ Cartede référence rapide 1 flacon de billesde suivi de performance 1 bouteille de solutionde lavage 1 bouteille de liquide de focalisation 1X Solution d’arrêt (10 L)
Format Tube(s)
Caractéristiques du laser Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm), laser d’excitation violette (405 nm)
Gamme de produit Accordez
À utiliser avec (équipement) Attune™ NxT Cytomètre de focalisation acoustique
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Quantité 1 unité

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.