missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ CytPix™ Kit de conversion Violet 6, pour laser rouge

Numéro de catalogue. A50928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A50928 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A50928 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A50928

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour reconfigurer les instruments violets à quatre canaux Attune NxT afin de permettre la détection de six canaux de violet. Un kit de conversion est requis pour chaque original, ainsi que pour tout laser amélioré de l’instrument.

  • Conçu pour reconfigurer les instruments violets à quatre canaux Attune NxT afin de permettre la détection de six canaux de violet
  • Un kit de conversion est requis pour chaque original, ainsi que pour tout laser amélioré de l’instrument
  • La conversion est réalisée par un ingénieur de service sur le terrain

Spécifications

Statut réglementaire RUO
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Cytomètre à flux d’accord CytPix
Comprend Filtres, dichroïques
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) RT
Gamme de produit DJM