missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester tert-butylique d’acétonide d’atorvastatine, 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. b36901g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B36901G 1 g
B36905G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B36901G Fournisseur TCI America Code fournisseur B36901G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 125971-95-1
Formule moléculaire C40H47FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 654.823
Numéro MDL MFCD04039904
Clé InChI NPPZOMYSGNZDKY-ROJLCIKYSA-N
Synonyme Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester
PubChem CID 10168503
Nom de l’IUPAC tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophényl)-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]éthyle]-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-ylacétate
SOURIRES CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC2CC(OC(O2)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=CC=C4)C(=O)NC5=CC=CC=C5

Spécifications

Nom ou substance chimique tert-Butyl (4R,6R)-2-[6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]e
Point de fusion 146 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 654.82
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline