missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASTM™ Mélange de calage de soupapes D4815, norme analytique 10% (v/w), vendu par MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022542 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022542 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 47212

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le mélange de distribution de soupapes ASTM(R) D4815 peut être utilisé pour la détermination des oxygénés (éthers et alcools) dans l’essence par GC. Tous les composants utilisés dans la préparation des étalons ont été analysés pour leur pureté, leur teneur en eau et la présence d’autres composants de la méthode jusqu’à 0,01%.

  • Les assemblages ont été préparés à l’aide de techniques gravimétriques précises dépassant les exigences de ASTM la méthode D4815
  • Des corrections sont faites pour les impuretés courantes
  • Tous les mélanges d’étalonnage sont fournis avec un chromatogramme et des données vérifiant la pureté et l’identité des matières premières

Spécifications

Emballage Ampoule
Point d’éclair -23 °C (Tasse fermée)
Numéro UN UN 1993 BE 3 / PGII
Quantité 1 mL
Niveau Norme analytique

ASTM est une marque déposée de l’American Society for Testing and Materials