missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Astec™ Kit de protection HPLC chirale en cellulose DMP, taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111009124
Modifier l'affichage
Click to view available options
D: 2.1 mm; L: 2 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
111009124 D: 2.1 mm; L: 2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111009124 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 51105AST

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cartouches de garde pour protéger Astec™ les colonnes DMP de cellulose

Choisissez l’identification pour qu’elle corresponde à celle de votre colonne analytique. Les cartouches 2,1 mm et 4 mm I.D. sont vendues dans des ensembles contenant le support et les raccords, ainsi que dans des paquets de 2 cartouches. Les protections I.D. de 10 mm et 21,2 mm sont vendues comme cartouches individuelles nécessitant des porte-portes, vendues séparément.

Spécifications

Quantité 1 kit
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Catégorie Kit de colonne de garde
Diamètre (métrique) interne 2.1 mm
Comprend Porte-porte, une pièce d’identité de 2 cm x 2,1 mm. Astec Cartouche DMP en cellulose (5 μm de particules), et 1/16 po x 0,010 po. Tubage d’identification (5 cm), deux écrous et deux virules
À utiliser avec (application) HPLC
Type de colonne Chiral
Gamme de produit Astec

Astec est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC