missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Cartouche de garde Express ES-Cyano, taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111016276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111016276 4.6 mm
111008378 2.1 mm
111008258 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 111016276 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 50597U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ascentis™ Les colonnes Express Guard offrent une protection physique (filtration) et chimique pour les colonnes analytiques coûteuses sans compromettre la très haute performance des Ascentis™ colonnes Express.

Ascentis™ Les colonnes de garde express peuvent être utilisées en continu à des pressions allant jusqu’à 14 500 psi (1 000 bar) avec seulement un serrage manuel. Les cartouches de garde se remplacent facilement sans retirer le support de la colonne de garde du chemin d’écoulement. Les cartouches sont remplies de Ascentis™ particules Express Fused-Core™ . Commandez séparément le porte-colonne de garde.

Spécifications

Quantité 3/Pk.
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 5 mm
Taille des pores 90 Å
Catégorie Fused-Core Cartouche de garde HPLC
Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Phase Phase inversée, phase normale, HILIC
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit Ascentis

Ascentis est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC. Fused-Core est une marque déposée de , Advanced Materials Technology Inc.