missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Cartouche de garde C18 Supelguard™ , taille de particule de 3 μm

Numéro de catalogue. 111009411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2.1 mm
4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111009411 4 mm
111009410 2.1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111009411 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 581379U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ascentis™ C18 est une colonne HPLC extrêmement stable et fiable qui donne une forme de pic symétrique et une excellente rétention, même pour les composés difficiles.

La Ascentis™ famille des colonnes est la quatrième génération de technologie de colonnes HPLC issue des Supelco scientifiques. Ascentis™ les colonnes sont assemblées sur des silices de haute pureté, 100 Angstrom, incluant des particules de 3, 5 et 10 microns. Les colonnes sont conçues pour des applications de petites molécules et peuvent être scalées à partir de microcolonnes (1,0 mm de diamètre intérieur). jusqu’aux dimensions préparatoires (50 mm I.D.). La famille comprend C18, C8, Phényl, Si et la phase de groupe polaire intégrée, RP-amide.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
pH 2 à 8
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 100 Å
Surface 450 m2/g
Catégorie Fused-Core Cartouche de garde HPLC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Désactivé Oui
Gamme de produit Ascentis Supelguard
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Ascentis et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC