missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trioxyde d’arsenic, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCA0700100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RDCA0700100 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCA0700100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCA0700100B1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1327-53-3
Formule moléculaire As2O3
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00003433
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Diarsorosooxydane
SOURIRES O=[As]O[As]=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Arsenic Trioxide
Couleur Blanc
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Niveau Réactif ACS
Emballage Poly à large bouche
Quantité 100 g
Forme physique Cristaux ou poudre