missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde d’arsenic(III), norme primaire, ACS, 99,95-100,05%

Numéro de catalogue. AA3328922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3328922 100 g
AA3328914 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3328922 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03328922

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1327-53-3 | As2O3 | 197,84 g/mol

Utilisé dans la fabrication de produits tels que le verre et les émails. Le trioxyde d’arsenic est utilisé dans diverses études sur les processus cellulaires, notamment dans les études sur la leucémie et le matériau principal pour la production de nombreux composés d’arsenic.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1327-53-3
Formule moléculaire As2O3
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00003433
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Arsenic trioxide
Nom de l’IUPAC Diarsorosooxydane
SOURIRES O=[As]O[As]=O

Spécifications

Point d’ébullition 465 °C (sublimation)
Nom ou substance chimique Arsenic(III) oxide
Point de fusion 312,3 °C
Nom Remarque Norme primaire
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai 99.95-100.05%
Densité 3.74 g/mL
Numéro UN UN1561
Indice de Merck 14,804
Renseignements sur la solubilité Soluble dans des acides et des alcalis dilués. Insoluble dans des solvants organiques. Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 197.84
Pourcentage de pureté 99,95 à 100,05%
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H300-H314-H335-H350-H371
Hazard Statement GHS H Statement
H300-H350-H314-H318
Fatal if swallowed.
May cause cancer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC TRIOXIDE
EINECSNumber 215-481-4
RTECSNumber CG3325000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche