Learn More
Oxyde d’arsenic(III), 99,5% (base métallique)
Description
Utilisé dans la fabrication de produits tels que le verre et les émails. Le trioxyde d’arsenic est utilisé dans diverses études sur les processus cellulaires, notamment dans les études sur la leucémie et le matériau principal pour la production de nombreux composés d’arsenic.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 465 °C (sublimation) |
| Nom ou substance chimique | Arsenic (III) oxide |
| Point de fusion | 312,3 °C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Inodore |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Densité | 3.74 g/mL |
| Numéro UN | UN1561 |
| Indice de Merck | 14,804 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H300-H314-H335-H350-H371 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H300-H350-H314-H318 Fatal if swallowed. May cause cancer. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC TRIOXIDE |
| EINECSNumber | 215-481-4 |
| RTECSNumber | CG3325000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche