missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme d’ARSNIC AA, 1000 ppm en 3%HNO 3, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Arsenic AA Standard |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 1 000 ppm As |
| CAS % minimum | 93.0, 4.62, 0.12 |
| CAS % maximal | 97.0, 4.81, 0.13 |
| Équivalent | 1 ml = 1 mg d’As |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| pH | < 2 |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Afficher plus de résultats |