missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Plaque PCR Armadillo, 384 puits, puits rouges, blancs, codés à barres

Numéro de catalogue. BC3384R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
BC3384R 50 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BC3384R Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BC3384R

Combinez la rigidité d’un cadre en polycarbonate avec des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer.

Thermo Scientific™ Les plaques PCR Armadillo combinent la rigidité d’un cadre en polycarbonate avec des puits en polypropylène à paroi mince pour offrir une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer.

Thermo Scientific Les plaques PCR Armadillo combinent la rigidité d’un châssis en polycarbonate avec des puits en polypropylène à parois minces pour offrir une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer.

Ils sont disponibles en formats à 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs, et peuvent être commandés avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits clairs ou blancs; Choisissez le blanc pour des résultats QPCR supérieurs. Le cadre spécialement conçu résistant à la déformation et les multiples options de formats font des plaques PCR Armadillo le choix ultime pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.

  • Cadre en polycarbonate pour un cycle thermique résistant à la déformation
  • Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
  • Puits en polypropylène à paroi mince pour un transfert de chaleur optimal
  • Forme de puits optimisée pour une récupération maximale d’échantillons
  • Lettrage alphanumérique plat et conception de puits de rebord surélevés pour une meilleure étanchéité thermique
  • Un tablier optiquement dégagé permet une visibilité facile des puits
  • Plusieurs options de couleurs de cadre, toutes disponibles en puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
  • Volume maximal du puits 40 μL
  • Volume de travail maximal 25 μL

Spécifications

Barcode Comprend un code‑barres
Certifications/Compliance Certifié exempt RNase /DNase
Packaging 50 Plate
Product Line Armadillo
Color Rouge, Blanc
Product Type Microplaque PCR
For Use With (Equipment) Systèmes de PCR en temps réel ou cycleurs thermiques
Skirt Style À jupe
Material Polycarbonate, Polypropylène
No. of Wells 384
Volume (Metric) Working 25 μL
Quantity 50 plaques
Reaction Speed Standard
Well Color Blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Ce produit est vendu sous licence d’AG Eppendorf .