missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dispersant aqueux pour nanotubes de carbone multi-parois
Description
Pour disperser les nanotubes de carbone multi-parois
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro MDL | MFCD04040667 |
RUO – Usage réservé à la recherche