missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Mélange maître

Numéro de catalogue. A30871
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
2 x 10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A30871 2 x 10 mL
A30865 1 x 1 mL
A30866 1 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A30871 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $3,160.00
    $2,080.69 / chaque

    Économisez $1,079.31

    34.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TaqPath ProAmp Master Mix est destiné au génotypage à haut débit et aux protocoles de variation du nombre de copies nécessitant une fiabilité et une précision sans compromis, même en présence d’inhibiteurs couramment trouvés dans les échantillons cliniques.

TaqPath ProAmp Master Mix est destiné au génotypage à haut débit et aux protocoles de variation du nombre de copies nécessitant une fiabilité et une précision sans compromis, même en présence d’inhibiteurs couramment trouvés dans les échantillons cliniques. Il est conçu pour fournir des résultats sensibles et confiants à partir de cibles d’ADN génomique sur une large gamme de plateformes d’instruments qPCR. TaqPath ProAmp Master Mix est fabriqué selon un système solide de gestion de la qualité ISO13485 et est conçu pour offrir une performance constante du produit, lot après lot.

Deux TaqPath ProAmp formulations Master Mix pour différents besoins de débit

  • TaqPath ProAmp Master Mix—inclut ROX une teinture de référence passive pour réduire le multiplexage de jusqu’à trois cibles
  • TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix (Cat. Non. A30873) — inclut MUSTANG PURPLE un colorant de référence passif pour un multiplexage plus élevé de jusqu’à quatre cibles

Avantages du TaqPath ProAmp Master Mix

  • Qualité—exceptionnelle des données, haute spécificité, plage* dynamique et reproductibilité pour le génotypage et la détermination du nombre de copies même en présence d’inhibiteurs
  • Tolérance aux inhibiteurs courants dans les échantillons préparés à partir de sources humaines ou animales (préuvillons buccaux, sang et perforatrices de cartes)
  • Stabilité de laboratoire pré-PCR de 72 heures pour les flux de travail automatisés, rendue possible par notre mécanisme propriétaire Dual-Lock Taq de démarrage à chaud à l’ADN
  • Multiplexage de la largeur—de deux formulations permettant la détection d’une à quatre cibles par réaction
  • Excellente—constance de fabrication fabriquée dans une ISO installation certifiée 13485
  • Paquet de conformité contenant les documents de conformité les plus fréquemment demandés, disponible ci-dessous

Génotypage à haute précision avec des entrées d’échantillons de lysat purifiés ou bruts

Un génotypage précis est important lorsque l’échantillon est limité ou que les inhibiteurs PCR sont inévitables, comme dans les tests diagnostiques cliniques. TaqPath ProAmp Master Mix a été optimisé pour produire des résultats précis et reproductibles, même dans des réactions à faible volume préparées avec des entrées d’échantillons de lysat purifiés ou bruts. La figure ci-dessous montre une comparaison de la précision du génotypage par rapport aux mélanges concurrents pour le même ensemble de TaqMan tests de génotypage utilisant le lysat brut à partir d’échantillons sanguins. TaqPath ProAmp Master Mix a été optimisé pour offrir une discrimination allélique à haute spécificité, comme le démontre une excellente séparation de grappes dans les parcelles de génotypage, que l’échantillon soit de l’ADN génomique purifié ou du lysat brut.

Quantification du nombre de copies à haute précision

Le polyvalent TaqPath ProAmp Master Mix peut aussi être utilisé pour la détermination très précise de la variation du nombre de copies à l’aide d’échantillons d’ADN génomique purifié. La figure ci-dessous montre une comparaison des résultats de variation du nombre de copies utilisant TaqPath ProAmp Master Mix avec deux autres mixages. TaqPath ProAmp Master Mix permet de déterminer avec précision le nombre de copies dans des échantillons pouvant compter jusqu’à quatre exemplaires.

Réactifs polyvalents fabriqués sous cGMP

TaqPath Les mélanges maîtres sont des réactifs polyvalents étiquetés « Pour usage en laboratoire » et fabriqués dans une ISO installation certifiée 13485 et enregistrée auprès de la FDA qui respecte les principes cGMP.

Paquet de conformité

Afin de répondre efficacement à vos besoins de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :

  • Déclaration de qualité relative aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) auxquelles TaqPath les mélanges maîtres adhèrent
  • Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Téléchargements de documents &)
  • Énoncé de stabilité du produit
  • Soutien à l’évaluation des fournisseurs
    • Auto-évaluation complétée
    • ISO Certificats par site de fabrication
  • Pour les questions liées à la conformité avec EU Reach, envoyez un courriel LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • Déclaration BSE/TSE
  • Contrôle des modifications et enregistrement des notifications

Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous cherchez? Le support technique est là pour t’aider.

* La plage dynamique est une propriété à la fois de la concentration du test et du gabarit dans l’échantillon, ainsi que de la formulation du mélange maître; ainsi, les résultats individuels peuvent varier.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C dans le noir.
Méthode de détection Exemple-échantillon
Méthode PCR qPCR
Polymérase Taq Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, ViiA 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, StepOnePlus System, StepOne System
Capacité de multiplexage Jusqu’à 3-plex, jusqu’à 4-plex
Colorant de référence passive ROX (Pré-mélangé)
Gamme de produit TaqPath
Type de produit Mix maître qPCR
Quantité 2 x 10 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Suffisant pour 4000 Réactions
Spécificité de la cible ADNc ou ADNg uniquement
À utiliser avec (application) Génotypage
Thermostabitilé 72 heures, réaction assemblée
Nb de réactions 4000 Réactions
Volume 2 x 10 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Tolérance aux inhibiteurs (simple) Très haut
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats