missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ MicroAmp™ Film adhésif transparent

Numéro de catalogue. 4306311
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 films
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4306311 100 films
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4306311 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4306311
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Contient : 100 films

Crée un scellement sécuritaire sur toute la microplaque afin de prévenir l’évaporation et la contamination d’un puits à l’autre.

Disponible en version transparente (économique et adhésive) ou optique (prête pour la PCR en temps réel et non collante).

  • L’adhésif assure un scellement étanche des puits afin de prévenir les fuites et l’évaporation.
  • Facile à appliquer et à retirer

Réduit les fuites, l’évaporation et la contamination d’un puits à l’autre.

  • Ce film adhésif scelle solidement vos échantillons dans les puits de vos microplaques, réduisant les fuites, l’évaporation et la contamination entre les puits.
  • Facile à utiliser
  • Retirez simplement la pellicule protectrice du film adhésif et appliquez-le fermement sur le dessus de la microplaque.
  • Une fois scellées, les microplaques peuvent être empilées en toute sécurité, sans risque de contamination.
  • Utilisez le MicroAmp Adhesive Seal Film Applicator pour accélérer le scellement de plusieurs microplaques.

Consultez le manuel d’utilisation ou la notice d’emballage pour obtenir de l’information sur la licence limitée et les marques de commerce.

Purification automatisée d’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, purification & analyse de l’ADN et de l’ARN &, PCR, PCR & PCR en temps réel.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Nb de puits 96
Quantité 100 films
Contenu et stockage Contient : 100 films
Stockage : température ambiante
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR System
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Type de produit Pellicule, timbre ou applicateur
Gamme de produit MicroAmp
Adhésif, adhésive Film adhésif
Plage de températures (métrique) -20 °C à +120 °C
Compatibilité avec les plaques et dans des microplaques de 96 ou 384 puits
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats